GF15061283
Aluminum-silicon alloy, Al75Si25
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
Synonym(e):
AL146010
Empfohlene Produkte
Form
powder (alloy pre-cursor)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 150-612-83
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)