Merck
GF13795454
Titanium-gallium alloy, Ti92Ga8
50g lump, 25mm max. lump size
Synonym(e):
TJ206100
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 137-954-54
Gewicht
50 g
Max. Stückgröße
25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)