Merck
GF13750006
Aluminum/Silicon
foil, Al 99%/Si 1%, thickness 0.075 mm, size 25 × 25 mm, temper as rolled
Synonym(e):
AL050520
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Assay
≥99%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 137-500-06
Größe
25 × 25 mm
Dicke
0.075 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF13750006-2EA4061821123671
GF13750006-10EA4061821123657
GF13750006-1EA4061821123664
GF13750006-5EA4061821123688