Merck
GF12424979
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
200mm tube, 1.60mm outside diameter, 0.55mm wall thickness, 0.5mm inside diameter, hard
Synonym(e):
FE217160
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 124-249-79
L × Dicke
200 mm × 0.55 mm
AD × ID
1.60 mm × 0.55 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF12424979-1EA4061825423562
GF12424979-2EA4061829949938
GF12424979-10EA4061829919368
GF12424979-20EA4061829980702
GF12424979-5EA4061831001235