GF13282141
Polyoxymethylene - Copolymer
(acetal - copolymer POMC), sheet, thickness 1 mm, size 150 × 150 mm, tolerance 0.15
Synonym(e):
OX303010
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 132-821-41
Größe
150 × 150 mm
Dicke
1 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF13282141-2EA | 4061825031743 |
GF13282141-10EA | 4061825031729 |
GF13282141-1EA | 4061825031736 |
GF13282141-5EA | 4061825031750 |