Merck
GF12084678
Silver-zirconium-copper alloy, Ag97Zr2Cu1
powder, 45micron max. particle size, atomized, 200g
Synonym(e):
AA146010
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
powder (atomized)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 120-846-78
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF12084678-1EA4061825423272