GF12063002
Tungsten-copper alloy, W72Cu28
sheet, 50 x 100mm, 3.15mm thickness
Synonym(e):
W 113100
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 120-630-02
Größe × Dicke
50 x 100 mm × 3.15 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF12063002-2EA | 4061829961398 |
GF12063002-1EA | 4061825423258 |