Merck
GF16195215
Tungsten-copper alloy, W72Cu28
100mm rod, 3.5mm diameter
Synonym(e):
W 117915
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 161-952-15
L × Durchm.
100 mm × 3.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF16195215-2EA4061829962074
GF16195215-1EA4061825428505
GF16195215-5EA4061831012255