Merck
GF11522629
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), sheet, thickness 5 mm, size 300 × 300 mm
Synonym(e):
FP303200
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 115-226-29
Größe
300 × 300 mm
Dicke
5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF11522629-1EA4061825063089
GF11522629-2EA4061825063096
GF11522629-5EA4061825063102