Wichtige Dokumente
GF10663219
Silber
wire reel, 1m, diameter 2.0mm, annealed, 99.99%
Synonym(e):
Silver, AG005170
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.99%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 106-632-19
Widerstandsfähigkeit
1.59 μΩ-cm, 20°C
L × Durchm.
1 m × 2.0 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
960 °C (lit.)
Dichte
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChIKey
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF10663219-1EA | 4061825397504 |