Wichtige Dokumente
GF07591754
Ytterbium
powder, max. particle size 500 micron, weight 10 g, purity 99.9%
Synonym(e):
YB006010
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.9%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 075-917-54
Widerstandsfähigkeit
28 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
10 g
Max. Partikelgröße
500 μm
bp
1196 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
824 °C (lit.)
Dichte
6.54 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Yb]
InChI
1S/Yb
InChIKey
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)