GF07563203
Antimon
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.005mm, permanent polyester support, 95+%
Synonym(e):
Antimon
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 075-632-03
Widerstand
41.7 μΩ-cm
L × B × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.005 mm
bp
1635 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
630 °C (lit.)
Dichte
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Sb]
InChI
1S/Sb
InChIKey
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)