Wichtige Dokumente
GF07049280
Platin
insulated wire, 0.2m, conductor diameter 0.025mm, insulation thickness 0.001mm, PTFE (polytetrafluoroethylene) insulation, 99.999%
Synonym(e):
Platinum, PT005825
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.999%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 070-492-80
Widerstandsfähigkeit
10.6 μΩ-cm, 20°C
L × Durchm. × Dicke
0.2 m × 0.025 mm × 0.001 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1772 °C (lit.)
Dichte
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChIKey
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)