Merck
GF06478623
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
foil, 0.5m coil, 0.25mm thickness, as rolled
Synonym(e):
AL010260
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
foil (coil - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 064-786-23
Größe × Dicke
0.5 m × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF06478623-1EA4061825420127