Wichtige Dokumente
GF06340597
Kobalt
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, purity 99.8%
Synonym(e):
CO006040
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.8%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 063-405-97
Widerstandsfähigkeit
6.24 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
45 μm
bp
2900 °C (lit.)
Dichte
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Co]
InChI
1S/Co
InChIKey
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)