GF03846359
Polyethylene Naphthalate
(PEN), film, thickness 0.05 mm, size 300 × 300 mm, condition biaxially oriented
Synonym(e):
ES361050
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 038-463-59
Größe
300 × 300 mm
Dicke
0.05 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)