Merck
GF03264353
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), granule, 3 mm nominal granule size, weight 100 g, grade super-tough
Synonym(e):
AM326315
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 032-643-53
Gewicht
100 g
Nominale Korngröße
3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)