GF03234136
Iron-Nickel alloy, Fe52Ni48
foil, 100 x 100mm, 0.75mm thickness, annealed
Synonym(e):
FF010300
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 032-341-36
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.75 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)