Merck
GF02815567
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
powder, 450micron max. particle size, spherical powder, 50g
Synonym(e):
TI016010
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 028-155-67
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
450 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)