Z672483
Kern 440 series Toploader balances
Kern 400-35N, weighing capacity 400 g, resolution: 0.02 g, linearity: ±0.03 g
Synonym(e):
laboratory balance, weighing balance
About This Item
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
230 V, universal plug set (EU, UK and USA plug types included)
Materialien
stainless steel weighing plate
Leistungsmerkmale
CE compliant
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kern 400-35N
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Messbereich Wiegekapazität
400 g, resolution: 0.02 g, linearity: ±0.03 g
B × Tiefe × H
165 mm × 230 mm × 80 mm
Plattformgröße
105 mm × 105 mm
Gewicht
~1 kg
Akkuleistung
9 V
Allgemeine Beschreibung
- RS 232 interface
- Function to determine percentages
- Protective working cover over display
- Battery supply possible
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)