GF02694797
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), sheet, thickness 0.75 mm, size 250 × 300 mm, condition impact modified
Synonym(e):
ME303003
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 026-947-97
Größe
250 × 300 mm
Dicke
0.75 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)