GF26189534
Platinum-iridium alloy, Pt70Ir30
0.2m wire, 1.0mm diameter, as drawn
Synonym(e):
PT055160
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 261-895-34
L × Durchm.
0.2 m × 1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)