Merck
GF01840632
Tungsten-copper alloy, W72Cu28
bar, 200mm x 25mm x 25mm
Synonym(e):
W 118100
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
bars
Hersteller/Markenname
Goodfellow 018-406-32
Größe
25 mm × 25 mm × 200 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)