Wichtige Dokumente
Z742926
Citrajet® detergent, low foam liquid acid cleaner
pkg of 3.8 L
Synonym(e):
biodegradable cleaner, low foaming acid detergent, metal oxide remover, phosphate-free cleaner, ultrasonic cleaner detergent
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 3.8 L
Hersteller/Markenname
Alconox, Inc.
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- concentrated
- ideal for use as acid wash or rinse
- phosphate free, biodegradable and readily disposable
- combines acid and detergent ingredients to remove metal oxides, salts and inorganic residues
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)