Merck
GF01180066
Cellulose Acetate Butyrate
(CAB), sheet, thickness 0.762 mm, size 100 × 100 mm, condition light-control sheet
Synonym(e):
AC303075
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 011-800-66
Größe
100 × 100 mm
Dicke
0.762 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)