GF00388773
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
foil, 15mm disks, 0.005mm thickness, as rolled
Synonym(e):
CU050200
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
foil (disks - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 003-887-73
Größe × Dicke
15 mm × 0.005 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)