DWKW242831
Wheaton® Dropping Bottle
white bottle, capacity 3 mL
Synonym(e):
W242831
Empfohlene Produkte
Materialien
white bottle
Verpackung
pkg of 100 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® W242831
Kapazität
3 mL
Anwendung
Opthalmic, IVD Kits, Other
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Bottle made of natural or white LDPE (Low Density Polyethylene
- White LDPE bottle helps protect UV light sensitive samples
- Dropper tip caps and tips sold separately
- Packaged in cases of 100 or 1000
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)