Merck
DWKFDF136A
Azlon Clear PMP Volumetric Flask with PPE Stopper
class A, tolerance, capacity 500 mL , with +/-5mL tolerance
Synonym(e):
FDF136A
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
round clear PMP flask
Leistungsmerkmale
class A tolerance
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Azlon FDF136A
Kapazität
500 mL , with +/-5mL tolerance
Anwendung
For the accurate preparation of solutions where glass alternatives would not be suitable
Leistungsmerkmale und Vorteile
Excellent clarity and calibrated to ISO 1042
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)