BR36180
BRAND® volumetric flask
PMP, transparent, size 500 mL
Synonym(e):
Plastics, Volumetric flasks
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PMP
polypropylene stopper
transparent
Verbindung
joint ST/NS neck19/26
Leistungsmerkmale
accuracy class A
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 36180
Größe
500 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Calibrated to contain (TC, In). Exposure to temperatures up to 121 °C (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits!
Cleaning up to max. 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR36180-1EA | 4061831846096 |