Wichtige Dokumente
DWKCPS1000P
Azlon Squat Form Cylinder with Molded Graduation with blue over print
polypropylene cylinder, class B, capacity 1000 mL , with +/10mL tolerance
Synonym(e):
CPS1000P
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene cylinder
Leistungsmerkmale
class B
graduated
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Azlon CPS1000P
Kapazität
1000 mL , with +/10mL tolerance
Verwandte Kategorien
Anwendung
Offers increased stability especially when working in confined spaces
Leistungsmerkmale und Vorteile
Unique self draining base to eliminate water collection during cleaning in laboratory washing machines
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)