DWKBWP0250P
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round translucent polypropylene bottle, capacity 250 mL
Synonym(e):
BWP0250P
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
round translucent polypropylene bottle
wide-neck
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
Azlon BWP0250P
Kapazität
250 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Featuring a leakproof, linerless cap design, AZLON® wide neck polypropylene bottles are easy to fill and autoclavable at 121°C.
Anwendung
Ideal for a wide range of liquid storage and sampling applications
Leistungsmerkmale und Vorteile
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications
Rechtliche Hinweise
AZLON is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)