DWKBGE814PNC
Azlon Dropper Bottles with spouted closure and cap
round bottom, low-density polyethylene, capacity 30 mL
Synonym(e):
BGE814PNC
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121819
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
low-density polyethylene
round bottom
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
Azlon
Kapazität
30 mL
Verwandte Kategorien
Anwendung
Suitable for as dropping bottle and excellent for dispensing gels
Leistungsmerkmale und Vorteile
Pivotting nozzle closure
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)