DWK73660-18
KIMBLE® KIM-KAP® push cap
assorted colors polypropylene cap, cap diam. (18 mm)
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
Empfohlene Produkte
Materialien
assorted colors polypropylene cap
Sterilität
non-sterile
Verpackung
case of 1000 ea
Hersteller/Markenname
Kimble® 73660-18
Kappendurchm.
(18 mm)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- KIM-KAP polypropylene closures for culture tubes
- Autoclavable
- Color coded
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Autoclavable
- Color coded
Rechtliche Hinweise
KIM-KAP is a registered trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)