DWK241705403
DURAN® reaction flask with ground joint
glass flask, flask capacity (1,000 mL), single neck, round bottom, neck joint: ST/NS 24/29
Synonym(e):
241705403
Empfohlene Produkte
Materialien
glass flask
round bottom
Verbindung
joint: ST/NS neck24/29
Leistungsmerkmale
lid
Verpackung
case of 10 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 241705403
Kolbenkapazität
(1,000 mL)
Allgemeine Beschreibung
Tight closure due to standard ground joint. The geometry permits very uniform heating. Closable with glass and plastic stopper
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)