DWK217413609
Duran® Round Bottom Flask
wide neck, WITH BEADED RIM
Synonym(e):
217413609
Empfohlene Produkte
Materialien
round bottom
wide neck
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 217413609
Kapazität
25 mL
Anwendung
Uniform wall thickness distribution makes these flasks ideal for heating applications. Heating Size 2000, 3000, 5000 ml non-DIN EN ISO size., Boro 3.3
Leistungsmerkmale und Vorteile
The geometry permits very uniform heating. Fired-on, The wide neck enables easy filling and cleaning;
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)