Merck
DWK11-5300-500
Wheaton® Microliter Vial
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
conical polypropylene vial
Verpackung
pkg of 1 packs
Hersteller/Markenname
WHEATON® 11-5300-500
Kapazität
500 μL
Anwendung
Chromatography
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Double ring finish for added closure performance.
  • Approved for LC & GC.
  • Where noted, Certified Class 10,000 clean room packed enhances data integrity.
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)