Merck
Z106372
Sigma-Aldrich
Shorty Vials®
volume 2 mL, neck thread, 13 ‑ 425, diam. × H 15 mm × 28 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
clear borosilicate glass vial
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
neck thread 13 ‑ 425
Durchm. × H
15 mm × 28 mm
Volumen
2 mL
Allgemeine Beschreibung
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Ohne Deckel, aus autoklvierbarem Borosilikatglas, Hydrolyseklasse 1. Deckel und Septen bitte passend zur Anwendung auswählen.
Rechtliche Hinweise
Shorty Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)