Wichtige Dokumente
DWK11-5200-S
Wheaton® Microliter Vial
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Empfohlene Produkte
Materialien
clear vial (Silanized, with Marking Patch)
Verpackung
pkg of 100 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® 11-5200-S
T × H
12 mm × 32 mm
Kappengröße
11 mm
Volumen
2.0 mL
Anwendung
Chromatography
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Double ring finish for added closure performance.
- Approved for LC & GC.
- Where noted, Certified Class 10,000 clean room packed enhances data integrity.
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
DWK11-5200-S-100EA |