Wichtige Dokumente
D91705
Diethylcyanomethylphosphonat
98%
Synonym(e):
(Diethylphosphono)-acetonitril, Cyanmethanphosphonsäure-diethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
Brechungsindex
n20/D 1.434 (lit.)
bp
101-102 °C/0.4 mmHg (lit.)
Dichte
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOP(=O)(CC#N)OCC
InChI
1S/C6H12NO3P/c1-3-9-11(8,6-5-7)10-4-2/h3-4,6H2,1-2H3
InChIKey
KWMBADTWRIGGGG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?