Wichtige Dokumente
D218200
5,5′-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure)
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
3-Carboxy-4-nitrophenyldisulfid, 6,6′-Dinitro-3,3′-dithio-dibenzoesäure, Bis-(3-carboxy-4-nitrophenyl)-disulfid, DTNB, Ellmans Reagens
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
240-245 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1cc(SSc2ccc(c(c2)C(O)=O)[N+]([O-])=O)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H8N2O8S2/c17-13(18)9-5-7(1-3-11(9)15(21)22)25-26-8-2-4-12(16(23)24)10(6-8)14(19)20/h1-6H,(H,17,18)(H,19,20)
InChIKey
KIUMMUBSPKGMOY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?