Wichtige Dokumente
D179302
1,4-Dimethylpiperazin
98%
Synonym(e):
1,4-Dimethylpiperazine, Lupetazine, N,N′-Dimethylpiperazine, Texacat DMP
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4463 (lit.)
bp
131-132 °C/750 mmHg (lit.)
Dichte
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CN1CCN(C)CC1
InChI
1S/C6H14N2/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
RXYPXQSKLGGKOL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
68.0 °F
Flammpunkt (°C)
20 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?