Wichtige Dokumente
D152803
Dimethylcarbamoylchlorid
98%
Synonym(e):
Chlorameisensäure-dimethylamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.453 (lit.)
bp
167-168 °C/775 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−33 °C (lit.)
Dichte
1.168 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CN(C)C(Cl)=O
InChI
1S/C3H6ClNO/c1-5(2)3(4)6/h1-2H3
InChIKey
YIIMEMSDCNDGTB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Disubstituted carbamates from benzylphenols.
- 2-Cyanoisonicotinamide by reacting with isonicotinic acid N-oxide and zinc cyanide. This method was adopted to synthesize a novel xanthine oxidoreductase inhibitor.
- Acetylcholinesterase (AChE) and serotonin transporter (SERT) dual inhibitors.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D152803-5G | 4061836690021 |
D152803-100G | 4061833560105 |
D152803-500G | 4061836696221 |