Wichtige Dokumente
D129801
2,4-Dimethoxyanilin
97%
Synonym(e):
1-Amino-2,4-dimethoxybenzene, 2,4-Dimethoxybenzenamine, 2,4-Dimethoxyphenylamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
33-36 °C (lit.)
Dichte
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(N)c(OC)c1
InChI
1S/C8H11NO2/c1-10-6-3-4-7(9)8(5-6)11-2/h3-5H,9H2,1-2H3
InChIKey
GEQNZVKIDIPGCO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D129801-100G | 4061833559291 |
D129801-5G |