Wichtige Dokumente
A83008
3,4-Dimethoxyanilin
98%
Synonym(e):
4-Amino-brenzkatechin-dimethylether, 4-Amino-veratrol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
bp
174-176 °C/22 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
85-89 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(N)cc1OC
InChI
1S/C8H11NO2/c1-10-7-4-3-6(9)5-8(7)11-2/h3-5H,9H2,1-2H3
InChIKey
LGDHZCLREKIGKJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?