Merck
D101087
Sigma-Aldrich
1,3-Diethylharnstoff
97%
About This Item
Lineare Formel:
C2H5NHCONHC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.16
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
112-113 °C (lit.)
SMILES String
CCNC(=O)NCC
InChI
1S/C5H12N2O/c1-3-6-5(8)7-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H2,6,7,8)
InChIKey
ZWAVGZYKJNOTPX-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D101087-5G
D101087-25G4061831835540