CLS982516XX
Pyrex® Kultur-Röhrchen mit Schraubverschluß
O.D. × L 16 mm × 150 mm
Synonym(e):
Corning® 9825
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121706
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
cap (Rubber Liner)
round bottom tube
Gewindegröße
15-415
Sterilität
non-sterile
Verpackung
case of 288
pack of 96
Hersteller/Markenname
Corning 9825-16XX
AD × L
16 mm × 150 mm
Farbe
clear
Eignung
suitable for (culture)
Allgemeine Beschreibung
Kunststoffkappe mit hitze- und dampfresistenter Gummidichtung; weißes Emaille-Markierungsfeld
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)