Merck
CLS832040
Pyrex® heavy-duty tube with pour-out
capacity 40 mL, O.D. × L 29 mm × 116 mm, pkg of 12 ea
Synonym(e):
Corning® 8320
About This Item
UNSPSC-Code:
41121703
NACRES:
NB.43
Materialien
conical bottom tube (Short)
Verpackung
pkg of 12 ea
Hersteller/Markenname
Corning 8320-40
Verfügbarkeit
not available in EU
AD × L
29 mm × 116 mm
Kapazität
40 mL
Allgemeine Beschreibung
Kurzer, konischer Boden
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)