Merck
CLS808250
Pyrex® centrifuge tubes, conical with screw cap
capacity 50 mL, with graduations
About This Item
UNSPSC-Code:
41121703
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
cap (rubber liner)
conical bottom tube
Sterilität
non-sterile
Verpackung
case of 12
pack of 12
Hersteller/Markenname
Corning 8082-50
Verfügbarkeit
not available in EU
AD × L
28 mm × 150 mm
Kappendurchm.
24 mm
Kappengewinde
24
Kapazität
50 mL
Farbe
clear
Allgemeine Beschreibung
Aus Borosilikatglas; die Belastungen, die das Glas aushält, werden durch Oberflächendefekte wie Kratzer, Risse oder Absplitterungen stark vermindert, immer mit passender Hülle oder Halter benutzen.
Schraubkappe mit weißem Gummieinsatz schützen vor Temperatur-Effekten und Dampf. (Gewindegröße für 15ml Röhrchen ist 15-415, und für 50ml Röhrchen 24-410)
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)