CLS7732
Pyrex® gum stability glass bombs
gum bomb w/ cover, reusable, non-sterile, 1/cs
Synonym(e):
lab equipment accessory
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass (borosilicate glass code 7740)
cap (Pourout)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
reusable
Verpackung
case of 1
pack of 1 ×
Hersteller/Markenname
Corning 7732
AD × H
50 mm × 105 mm
Eignung
suitable for (the determination of gum stability of gasoline)
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)