Merck
CLS710020
Pyrex® pipettes, Class A color-coded reusable
volume 20 mL, accuracy: 0.03 mL
Synonym(e):
pipet
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.43
Materialien
glass
Leistungsmerkmale
class A
graduation
Verpackung
case of 12 ea
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Corning 7100-20
Corning 7100
Messbereich Volumen
20 mL, accuracy: 0.03 mL
Länge
516 mm
Kapazität
20 mL
Farbe
yellow
Allgemeine Beschreibung
Zugespitzt oben und unten. Rote Graduierung und Markierungen. Farbkodiert, ASTM E 969
Sonstige Hinweise
Hergestellt nach Klasse A Eigenschaften, wie festgelegt in ASTM E 694, für volumetrisches Testen und ASTM E 542 Kalibrierung volumetrischer Ware
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)